表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
2 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥19,700 |
10 mg | 出荷予測2026年6月01日from市川市大町368 | ¥55,100 |
25 mg | カートの在庫状況を確認する | ¥70,200 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C39H72O5
CAS番号:
分子量:
620.99
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730457
biological source
semisynthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
liquid
impurities
1,3-isomer, trace
functional group
ether
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H72O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,37,40H,3-16,21-36H2,1-2H3/b19-17-,20-18-/t37-/m0/s1
InChI key
AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N
Application
- キラル固定相 HPLC-ELSD による高オレイン酸オイルモデルのリパーゼ触媒加水分解の直接同時分析:この研究では、リパーゼ触媒加水分解を調査するために 1,2-ジオレオイル-sn-グリセロールを使用し、食品化学および生化学において重要な酵素プロセスとキラル分析に関する洞察を提供しています(Choi et al., 2022)。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
D0138-10MG: + D0138-100MG: + D0138-BULK: + D0138PROC: + D0138-2MG: + D0138-VAR: + D0138-PH: + D0138-50MG: + D0138-25MG:
jan