安全性情報
317505
Sigma-Aldrich
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC).
別名:
1,2-Dioctanoyl-sn-glycerol, DOG, PKC Activator IV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H36O5
CAS番号:
分子量:
344.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
詳細
RTECS - RH0764500
フォーム
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear colorless
溶解性
chloroform: soluble
ethyl acetate: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI Key
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
詳細
Cell-permeable activator of protein kinase C (PKC). Exhibits lower affinity for PKCα than for other isozymes. Shown to mimic the effects of tumor-promoting phorbol diesters on mitogenesis and epidermal growth factor binding and action in intact cells.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
Protein kinase C
Reversible: no
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Unstable in solution; reconstitute just prior to use.
アナリシスノート
Single spot by TLC
その他情報
Ferro, T.J., et al. 1993. Am. J. Physiol. 264, L7.
MacEwan, D.J., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 246, 9.
Davis, R.J. 1985. J. Biol. Chem.260, 1562.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
317505-MG:
317505-10MG:
試験成績書(COA)