アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 10 mg (with screw cap (800800O-10mg))
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (800800O-25mg))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 800800O
脂質タイプ
neutral lipids
neutral glycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O([C@H](COC(=O)CCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C19H36O5/c1-3-5-7-9-11-13-18(21)23-16-17(15-20)24-19(22)14-12-10-8-6-4-2/h17,20H,3-16H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI Key
ZQBULZYTDGUSSK-KRWDZBQOSA-N
詳細
Diacylglycerol mimicks the effects of the tumor-promoting compounds phorbol esters.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
保管および安定性
その他情報
Dry samples of diacylglycerol in chloroform, using a stream of nitrogen. Dissolve the residue in an appropriate volume of ethanol or DMSO, then dilute to the desired aqueous medium.
Most biological responses saturate at 20 to 250 μM sn-1,2-dioctanoylglycerol. Only sn-1,2 isomers appear to be active.
WGK
WGK 3
Jan Code
800800O-10MG:
800800O-VAR:
800800O-BULK:
800800O-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)