スキップする
D2636
ジパルミチン
≥99.0%
別名:
グリセリン 1,2(3)-ジヘキサデカノアート
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C35H68O5
CAS番号:
分子量:
568.91
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
247-886-7
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-32-33(31-36)40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h2*33,36H,3-32H2,1-2H3
InChI key
UJTQAHPLAOYWPB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
約50%の1,2-アイソマ-と50%の1,3-アイソマ-
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D1639M1640P0169
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant, synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D2636-25MG: + D2636-1G: + D2636-VAR: + D2636-500MG: + D2636-100MG: + D2636-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)