Merck
700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700289P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700289P-1MG:
700289P-VAR:
試験成績書(COA)