Merck
BP174
ゲンタマイシン 硫酸塩
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Gentamicin sulfate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥29,800
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥29,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥29,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
gentamicin
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
InChI Key
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Gentamicin sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Gentamicin and Hydrocortisone Acetate Ear Drops
  • 生物化学的/生理学的作用
    作用機序:ゲンタマイシンは30Sリボソームサブユニットと結合し、ペプチジル-tRNAのアクセプター部位からドナー部位への転座を阻害することで、コドンの誤った翻訳を引き起こします。Pseudomonas aeruginosaに対するゲンタマイシンの殺菌作用は、ゲンタマイシンが外膜に結合し、その場所で天然の陽イオンを置換し、膜を不安定化し、細胞表面に孔を形成することで生じます。
    抗菌スペクトル:テトラサイクリン、クロラムフェニコール、カナマイシン、およびコリスチンに耐性を示す菌株、特に、PseudomonasProteusStaphylococcusおよびStreptococcusなどのグラム陰性およびグラム陽性菌を含む。
    包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Skin Sens. 1
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP174:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)