Merck
700250P
Avanti
Taurodeoxycholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5ß-cholanic acid-3α,12α-diol N-(2-sulphoethyl)-amide, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥62,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44NNaO6S
CAS番号:
分子量:
521.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥62,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCNC(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H45NO6S.Na/c1-16(4-9-24(30)27-12-13-34(31,32)33)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(28)10-11-25(17,2)22(19)15-23(29)26(20,21)3;/h16-23,28-29H,4-15H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26-;/m1./s1
InChI Key
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700250P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
700250P-VAR:
700250P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)