Merck
57101-U
Supelco
Visiprep5ポート型フラスコバキュームマニホールド
DL (Disposable Liner)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥221,000
¥221,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥221,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.21
¥221,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせサンプルのご依頼はこちら
品質水準
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Visiprep 5 ポートフラスコ真空マニホールドにより、分析者は Supelco の固相抽出用チューブを使用して同時に 5 つまでの試料を調製することができます。 従来の真空マニホールドとは異なり、Visiprep 5 ポート型フラスコマニホールドでは SPE 溶出液を 50 mL の丸底または平底フラスコに回収し、ロータリーエバポレーターに直接かけることができます。 このマニホールドは、化学薬品耐性を持つ 5 ポートカバー(DL 型または標準型)、ガスケット、ベース、ガラス容器、真空ゲージおよびブリード弁、流量調節弁 5 個、交換可能な溶媒ガイドニードル 5 個、50 mL の丸底または平底フラスコを 5 個まで保持できるベースプレートで構成されています。
標準および DL Visiprep モデルのいずれの各ポートにも流量調節弁が付いています。
推奨フラスコ:Aldrich® シングルネックフラスコ、50 mL、ジョイント:ST/NS 24/40
  • 丸底(カタログ番号 Z414484)
  • 平底(カタログ番号 Z418773)
標準型のVisiprepとは異なり、Visiprep DL(ディスポ-ザブルライナ-)型では、同一のマニホ-ルドポ-トで複数サンプルを連続して抽出する際にクロスコンタミナ-ションの可能性がほとんどありません。DL型の各マニホ-ルドポ-トにはディスポ-ザブルの安価なPTFE製ライナ-が差し込まれ、これが溶媒ガイドを通って回収容器(50 mlフラスコ)に直接挿入されます。SPEチュ-ブ内の試薬およびサンプルはディスポ-ザブルライナ-の内面にしか接触しないため、同一のポ-トで複数のSPEサンプルを処理する際もクロスコンタミナ-ションの可能性がほとんどありません。
特徴および利点
ディスポーザブルライナー100梱包でご提供します (Part No. 57059)。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chun-Lin Fan et al.
Journal of AOAC International, 98(1), 130-148 (2015-04-11)
A 3 month study was conducted on the ruggedness of a multiresidue method for accuracy and stability. The results indicate that in terms of Youden pair ratios of 201 pesticide aged tea samples falling approximately within 1.00-1.20 of the ratio