安全性情報
700115P
Avanti
5α-7,24-cholestadiene-d6
Avanti Research - A Croda Brand 700115P, powder
別名:
5α-cholesta-7,24-dien-3β-ol (d6)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥73,300
¥73,300
出荷予定日2025年5月14日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥73,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H38D6O
CAS番号:
分子量:
390.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
41141804
NACRES:
NA.25
¥73,300
出荷予定日2025年5月14日
バルクの問い合わせ
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700115P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 700115P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Oxygenated derivatives of cholesterol (oxysterols) present a remarkably diverse profile of biological activities, including effects on sphingolipid metabolism, platelet aggregation, apoptosis, protein prenylation, and cholesterol homeostasis.
生物化学的/生理学的作用
5α-7,24-cholestadiene-d6 is a deuterated form of 5α-7,24-cholestadiene. Cholestadienes are generated from cholesterol on thermal processing. Food with cholesterol oxidation products elicit adverse effects in humans.[1]
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700115P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
700115P-1MG:
700115P-VAR:
700115P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formation of Cholesterol Oxidation Products, Cholesterol Dimers and Cholestadienes After Thermal Processing of Cholesterol Standards and Butter
Derewiaka D
European Journal of Lipid Science and Technology, 121(9), 1800373-1800373 (2019)