Merck
600511
Avanti
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5mL Amber SCHOTT® FIOLAX® Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack), 5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
5mL Amber SCHOTT FIOLAX Vial with PTFE-lined Screw Cap Closure (3 pack)
包装
vial of 3 × 5 mL (600511-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
包装
pkg of 3 x 5 mL vials; 5mL glass amber screw cap vial (600511-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Schott is a registered trademark of Schott AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)