安全性情報
330709W
Avanti
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥148,000
¥148,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥148,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥148,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (330709W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
2 mL amber glass sealed ampule
構成
The SPLASH II LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC 210
  • 15:0-18:1 (d7) PE7 7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt) 10
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt) 10
  • 18:1-(d7) Lyso PC 45
  • 18:1-(d7) Lyso PE 1
  • 18:1 (d7) cholesterol ester 530
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC 10
  • 15:0-18:1-(d7) DAG 20
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG 70
  • d18:1-18:1-(d9) SM 40
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE 0.1
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 160μg/mL
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 5μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 8μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 25μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 0.5μg/mLSDS
  • 700185M18:1 Chol (D7) ester, 25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriocholest-5-en-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution 350μg/mLSDS
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 8μg/mLSDS
  • 791647C15:0-18:1-d7 DG, Avanti Research - A Croda Brand 791647C 12μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 55μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 30μg/mLSDS
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 0.07μg/mLSDS
すべて表示 (12)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330709W-1EA:4548173350585
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
15:0-18:1-d7-PE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791638C
15:0-18:1-d7-PE
d5-TG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Avanti
LM6000
d5-TG ISTD Mix I
Cer/Sph混合物II Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
LM6005
Cer/Sph混合物II
15:0-18:1-d7-PC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791637C
15:0-18:1-d7-PC
18:1-d7リゾPC Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
791643C
18:1-d7リゾPC
d5-DG ISTD Mix I Avanti Research™ - A Croda Brand LM6001
Avanti
LM6001
d5-DG ISTD Mix I
Alexander Triebl et al.
Journal of lipid research, 61(1), 105-115 (2019-11-17)
Quantitative MS of human plasma lipids is a promising technology for translation into clinical applications. Current MS-based lipidomic methods rely on either direct infusion (DI) or chromatographic lipid separation methods (including reversed phase and hydrophilic interaction LC). However, the use
Maximilian Schütter et al.
Cell, 180(1), 135-149 (2019-12-31)
Autophagy is a conserved catabolic homeostasis process central for cellular and organismal health. During autophagy, small single-membrane phagophores rapidly expand into large double-membrane autophagosomes to encapsulate diverse cargoes for degradation. It is thought that autophagic membranes are mainly derived from