安全性情報
690014X
Avanti
Solvent Mixture 20:9:1
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PIP Mixture
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,350
¥33,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,350
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥33,350
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chloroform:methanol:water
包装
pkg of 4 × 1 mL each (690014X-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampules, packaged as 4 × 1 mL (690014X-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
690014X-1EA:
690014X-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)