抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
アッセイ
>95%
フォーム
solution
包装
pkg of 1 × 0.125 mL (polypropylene tube with screw cap (330002S-25ug))
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 330002S
濃度
0.2 mg/mL (330002S-25ug)
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
330002S-VAR:
330002S-25UG:
330002S-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)