この商品について
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DPYD(1806)
General description
DPYDはピリミジン塩基の分解と異化に関与する重要な酵素です。DPYDはウラシルとチミンの還元を触媒し、化学療法薬5-フルオロウラシルの分解にも重要な酵素です。DPYDはほとんどの細胞で発現し、肝臓と単球で最も活性が高いです。DPYDの変異は、血中に過剰に存在するウラシルまたはチミンによって、無症状の患者からけいれんや精神遅滞を起こす重度の患者まで、さまざまな症状や症候群を引き起こします。DPYDは5-フルオロウラシルを分解する能力があるため、多くのがんでがんマーカーや治療効果の指標として研究されています。最近の研究では、肝臓のDPYDレベルがマイクロRNAの相互作用を介して調節されていることも示されており、健康や疾患においてこの重要な酵素を調節する新たな機会が示されています。
実測値:約110 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていない約47 kDaのバンドが認められる場合があります。
Immunogen
エピトープ:N末端近傍
ヒトジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDのN末端近傍に相当するKLH結合直鎖ペプチド
Application
この抗ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ/DPYD抗体は、ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ/DPYDの検出において、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色での使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト肝組織ライセート中のジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト肝組織切片のジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDを検出できます。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト肝組織切片のジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDを検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
アポトーシス-追加
Physical form
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
Preparation Note
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
Analysis Note
ヒト小腸組織ライセートのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト小腸組織ライセートでジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDを検出できます。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのヒト小腸組織ライセートでジヒドロピリミジン脱水素酵素/DPYDを検出できます。
Other Notes
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
Disclaimer
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
ABC451:
jan