安全性情報
300216AVT
Avanti
LNP Lipid Blend 5
Avanti Research - A Croda Brand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
官能基
(Sphingolipid)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Targeted drug delivery
特徴および利点
Instructions for using the LNP Lipid Blend 5:
1) Add 1-mL of ethanol to the vial to achieve 25 mg/mL. Mix well to achieve full dissolution.* 2) Dilute nucleic acid in aqueous buffer.**
3) Use solvent injection to create LNPs. Different parameters and cargo will result in different particle size results.
4) Dialyze the final formulation against buffer of choice to remove residual ethanol. *Note: low heat, sonication, or vortexing can be used as needed **Note: common buffers include citrate, Tris, or PBS
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
300216-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)