安全性情報
300202S
Avanti
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Pegylated Remote Loadable Liposome
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,100
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥49,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
aqueous solution
包装
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
300205S300112S300113S
Dox-NP™ (2mL vial) Avanti Research™ - A Croda Brand
300112S
Dox-NP (2mL vial)
Control (2mL vial) Avanti Research™ - A Croda Brand
300113S
Control (2mL vial)
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
dispersion
form
solution
packaging
pkg of 1 × 2 mL (300202S-1EA)
packaging
pkg of 1 × 5 mL
packaging
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
packaging
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
application(s)
vaccine development
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
advanced drug delivery
アプリケーション
Pegylated Remote Loadable Liposome (2 mL) may be used as an intravenous (i.v.) injection in flank or orthotopic animal models of cancer.
包装
10 mL Clear Glass Vial with Stopper and Crimp Cap (300202S-1EA)
その他情報
Particle size and shape: Vehicle mean particle size is ~90 nm.
Formulation: The long-circulating, pegylated, liposomal carrier is composed of N-(carbonyl-ethoxypolyethylene glycol 2000)-1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine sodium salt (MPEG-DSPE); fully hydrogenated soy phosphatidylcholine (HSPC), cholesterol, an ammonium sulfate core; histidine as a buffer; hydrochloric acid or sodium hydroxide for pH control; and sucrose to maintain isotonicity.
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
300202S-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)