安全性情報
171204C
Avanti
Heart Extract Polar
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Heart Polar Lipid Extract (Bovine)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥51,000
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥51,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
¥51,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 4 mL (171204C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (171204C-100mg)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Heart Extract Polar is a natural lipid. Polar Lipid Extract is derived from the total lipid extract by precipitation with acetone followed by extraction of the acetone insoluble material with diethyl ether.
アプリケーション
Heart Extract Polar is suitable for use
  • as a component of lipid mixture for mimicking mammalian cellular membrane and in synchrotron small-angle X-ray diffraction measurements[1]
  • for spiking mobilograms for phosphaltidyl choline 18:1/18:1 in ion-mobility spectrometry- time of flight measurements(IMS-TOF)[2]
  • in the preparation of large unilamellar vesicles[3]
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (171204C-100mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171204C-100MG:4548173355504
171204C-BULK:
171204C-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High resolution ion mobility-mass spectrometry for separation and identification of isomeric lipids
Groessl M, et al.
Analyst, 140(20), 6904-6911 (2015)
Inorganic mercury and cadmium induce rigidity in eukaryotic lipid extracts while mercury also ruptures red blood cells
Kerek E, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1860(3), 710-717 (2018)
Natural lipid extracts and biomembrane-mimicking lipid compositions are disposed to form nonlamellar phases, and they release DNA from lipoplexes most efficiently
Koynova R and MacDonald RC
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1768(10), 2373-2382 (2007)