フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 2 × 20 mL (171201C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (171201C-100mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
濃度
25 mg/mL (171201C-100mg)
25 mg/mL (171201C-1g)
脂質タイプ
lipid extracts
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171201C-1G:
171201C-BULK:
171201C-25MG:
171201C-VAR:
171201C-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック