Merck
Z742927
Citrajet® detergent, low foam liquid acid cleaner
pkg of 19 L Jerrycan
別名:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
19 L
¥43,610
¥43,610
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
19 L
¥43,610
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.34
¥43,610
Check Cart for Availability
包装
pkg of 19 L Jerrycan
メーカー/製品名
Alconox, Inc.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Citrajet® is a low foaming, phosphate-free, concentrated, liquid cleaner and metal brightener for high peformance removal of metal oxides, scales, salts and inorganic residues in labware washers, parts washers, power-spray systems and manual and ultrasonic cleaning. Corrosion inhibited and free rinsing leaving no interfering residues. Ideal for acid washing and rinsing. Dilute 2:100 pH 2.5
特徴および利点
  • concentrated
  • ideal for use as acid wash or rinse
  • phosphate free, biodegradable and readily disposable
  • combines acid and detergent ingredients to remove metal oxides, salts and inorganic residues
法的情報
Citrajet is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742927-19L:
Z742927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)