Merck
Z742917
CITRANOX®酸性洗浄剤、生分解性
pack of 947 mL
別名:
biodegradable cleaner, low foaming acid detergent, metal oxide remover, phosphate-free cleaner, ultrasonic cleaner detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 X 947 ML
¥36,810
¥36,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 X 947 ML
¥36,810
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.34
¥36,810
Check Cart for Availability
包装
pack of 947 mL
メーカー/製品名
Alconox, Inc. 1832
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CITRANOX™ は、リン酸塩を含まない濃縮タイプの清掃剤および金属光沢剤で、手動および超音波洗浄における金属酸化物、スケール、塩類、無機残留物の高性能除去に最適です。腐食防止効果があり、すすぎも容易なため、信頼性の高い結果が得られ、残留物による干渉もありません。微量金属の分析に最適です。USDA認証。2:100に希釈。pH 2.5。
法的情報
CITRANOX is a registered trademark of Alconox, Inc.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z742917-BULK:
Z742917-947ML:4548173372617
Z742917-12X947ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)