Merck
Z742530
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,270
¥92,270
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,270
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.73
¥92,270
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H3D1020-E
プラットフォームサイズ
8 in. × 6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)