Merck
Z742529
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,270
¥92,270
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,270
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
¥92,270
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H3D1020
プラットフォームサイズ
8 in. × 6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Mini Nutating Rocker is pictured inside the MyTemp incubator; (supplied with both flat and dimpled mats) for Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H and H2200-HC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What temperature range is this product rated for?
    1 回答
    1. The temperature range is +4C to +50C.