Merck
Z742419
Q-Tube gas purging set
12 SS, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥258,800
¥258,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥258,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.51
¥258,800
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Q Labtech 100-QT00PG-012SS
パラメーター
180 psi max. pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Q-Tube-Purging-12-SS / 100-QT00PG-012SS can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including HCl, NH3, H2, O2, N2, Ar, D2, CO, CO2, and etc. The set contains all items needed for immediate use.
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)