Merck
Z740238
QianCap耐圧チューブおよび耐圧瓶用安全キャップシステム
QianCap-15 with pressure gauge, fits no. 15 internal thread
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥156,700
¥156,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥156,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥156,700
Check Cart for Availability
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QianCap is a safety cap with an automatic pressure release and reseal mechanism which can prevent pressure bottles and tubes with Ace-Threds #15 and #25 from explosion due to excessive internal pressure. These systems contain all items needed for immediate use on pressure tubes and bottles with internal threads. QianCap is available in these three configurations:
1. QianCap safety cap
2. QianCap safety cap with 0-300 psig pressure gauge
3. QianCap safety cap gas purging set, with 0-300 psig pressure gauge
Components in all configurations
  • One PTFE Q-adapter
  • One Simriz® O-ring
  • Ten septa - 12 mL
  • One pressure adapter-60
  • One cap
  • One needle adapter
  • One deflected point needle
  • One catch bottle
法的情報
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)