Merck
Z740135
QianCap pressure monitor-25
for tubes/bottles with internal threads #25
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥168,100
¥168,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥168,100
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
¥168,100
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Q Labtech
パラメーター
0-300 psi pressure range
詳細
QianCap pressure monitor-25 is designed for monitoring internal pressure on pressure tubes, flasks and bottles with #25 internal threads. The set contains all items needed for immediate use (pressure release system, 1 PTFE adapter-25H, 1 Simriz O-ring-25-S, 1 stainless steel pressure gauge-300 psi and 10 septa-12 mL).
特徴および利点
  • Monitors Ace-Thred pressure tubes/bottles.
  • Provides optional higher pressure adapter (120 psi).
法的情報
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)