Yes. However, the Q-BlockTM heating block offers the advantage of being equipped with a safety shield, lattice clamps and hose barb for nitrogen stream to cool down the block.
¥106,200
おすすめの製品
メーカー/製品名
Q Labtech
キャパシティ
12 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オプションのより高い圧力解放閾値アダプターは、12 mLおよび35 mLQチューブ用が別売となっています。
利点:
- マイクロ波や従来のオープンフラスコよりも収率が高い。
- マイクロ波や従来のオープンフラスコよりもすっきりした製品(より高い収率と明るい色)
- 反応時間が短縮(数時間が数分に)
- マイクロ波よりも高い再現性
- 拡張性が高い(最大20グラム)
- 従来の圧力(密封)チューブよりも安全(自動圧力解放と再密封)
- 手頃な価格
- 保守管理不要
- One cap/PTFE sleeve set, 12 mL
- One Q-Tube adapter-1210 (pressure will be safely released at or under 120 psi and the tube will be resealed)
- One catch bottle (20 mL)
- One needle adapter
- One 1 inch needle
- 25 sets of Pressure Tube-12mL and Septa
- One PP trap with FEP tubing
- One stir bar
注意
注:純正のQ-Tube交換用チューブ、セプタム、および構成品のみを使用してください。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Can High pressure adapters for Q-Tube™ be heated with an oil bath?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
What is the maximum liquid fill level for the High pressure adapter for Q-Tube™ glass tube?
1 回答-
We would recommend keeping the level of the liquid just below half full. The 35mL system has a maximum fill line printed on the tube.
役に立ちましたか?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 回答-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
役に立ちましたか?
-
-
What are the benefits of High pressure adapters for Q-Tube™?
1 回答-
The Q-TubeTM reactors are affordable alternatives to a microwave synthesizer. Unlike the microwave system, which can experience hot-spots that can lead to charring of product, the Q-TubeTM system provides more uniform heat distribution.