Merck
Z421448
Sigma-Aldrich
Kilo-Lab®シリンダー用移送ライン
with ball valve, L 4 ft, endfitting CGA × NPTF 510 × 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥98,900
¥98,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥98,900
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥98,900
Check Cart for Availability
物質
PTFE with SS overbraid
L
1.22 m
4 ft
端部付属品CGA × NPTM
510 × 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Kilo-Lab® Transfer Lines are applicable for removing liquid from Kilo-Lab cylinders.
法的情報
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)