Merck
Z681989
CellCrown インサート
48 well plate inserts with 1 μm PET filter, 6-well strips, sterile
別名:
3D スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EA
¥34,230
¥34,230
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EA
¥34,230
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥34,230
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C10004F
サイズ
48 wells
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrown 48は、3種類のモデルが利用可能です;非滅菌および滅菌済みの空インサート、ならびに1μmもしくは8μmの孔径の透明PETフィルター付滅菌済み空インサート。
CellCrown 48は、6つの単体のボディとそれを結ぶ固定リングを備えています(6 well ストリップ)。事前にシャフトの一部を切り取っておくことで、容易にサンプルを導入できます。サンプルをリングの一番上にアプライしてボディ部分を押し込むか、またはサンプルをボディ部分の末端にアプライしてリングを押し込んでください。その後、必要に応じてサンプルををリング間で個別に切り分けることが可能です。これで、サンプルをウェルプレートへインストールする準備は完了です。
CellCrown 48は、個別の単体に切り分けることが可能です。CellCrown 48のインサートは個別に切り分けられても、ウェル上でその位置を維持します。CellCrown 48のご使用にあたり、ウェルプレートの蓋が一枚しか使用できなくても、十分な量の培地でウェルを満たすようにしてください。
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hi, how many inserts in total are in one package of the product?
    1 回答
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product consists of pack of four 48 well plate inserts.