Merck
Z742380
CellCrown インサート
24 well plate inserts, non-sterile
別名:
3D cell inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
12 EA
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
12 EA
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
¥23,400
Check Cart for Availability
物質
clear polycarbonate
polycarbonate
transparent wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C00006N
サイズ
24 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Laura P Frazão et al.
Biomolecules, 10(9) (2020-08-23)
Although some placenta-derived products are already used for tissue regeneration, the human chorion membrane (HCM) alone has been poorly explored. In fact, just one study uses decellularized HCM (dHCM) with native tissue architecture (i.e., without extracellular matrix (ECM) suspension creation)