Merck
Z742381
CellCrown インサート
24 well plate inserts, sterile
別名:
3D cell inserts
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
clear polycarbonate
polycarbonate
無菌性
sterile; γ-irradiated
sterile
特徴
lid
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Scaffdex C00006S
サイズ
24 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
文書ライブラリにアクセスする
Laween Meran et al.
Nature medicine, 26(10), 1593-1601 (2020-09-09)
Intestinal failure, following extensive anatomical or functional loss of small intestine, has debilitating long-term consequences for children1. The priority of patient care is to increase the length of functional intestine, particularly the jejunum, to promote nutritional independence2. Here we construct