Merck
Z675970
回転式4-wayラック
Large tubes
別名:
tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,710
¥13,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,710
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥13,710
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 10 x 10-13 mL tubes
Holds 10 x 13.5 mm tubes
Holds 2 x 29 mm tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 6 x 15-20 mL tubes
Holds 6 x 16 mm tubes
Holds 8 x 10-15 mL tubes
Holds 8 x 20 mm tubes
Large tubes
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29040A
サイズ
224x110x110 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
大チューブ用のRota-Rackモジュールは、50 mLチューブ2本、15 mLチューブ8本、20 mmチューブ6本、10~13 mmチューブ10本を収納できます。
楽しく使える連結式チューブラック4個のモジュールはそれぞれ個別に回転させることができます。太さの異なる複数の試験管や培養チューブ、遠心チューブ、微量遠心チューブを同時に使う場合に便利です。モジュール同士をはめ込み、チューブを収め、そのまま持ち運ぶことができます。力を加えてひねらない限り、ラックが回転することはありません。すべてのモジュールを連結した状態でのご提供となります。オートクレーブが可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)