HS120184
¥3,444
1 of 10
Sigma-Aldrich
R5651
Four-way microtube rack
Z675970
回転式4-wayラック
Z691461
ユニバーサルチューブラック
C8358
Cube Rack
Z692883
Pop-Up チューブラック
Z334146
BRAND® test tube racks, PP
Z692875
HS120185
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
Z692905
切り替え式保存ラック、15または50 mL チューブ用
HS120188
blue-green POM
for tubes 5 ‑ 50 mL Holds 4 x 12-30 mm tubes Holds 4 x 5-50 mL tubes
pk of 2
Heathrow Scientific HS120184
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
4 wells × 12-30 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Laboratory Containers & Storage
Sample Handling
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 3
R4901