Merck
Z177865
Scienceware® Ellipso-Spoon® sampler
L 21 cm
別名:
curved laboratory spatula, laboratory spoon
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,454
¥8,454
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,454
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
¥8,454
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Bel-Art F368070021
L
21 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Special curved shape permits contact with all corners of vessels, bottles, or containers. No corner out of reach and no loss of materials. Handles crystals, powders, granulated and solid substances, even thick liquids or delicate substances. SS, will not bend. Has both spoon end and spatula end.
法的情報
Ellipso-Spoon is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)