Merck
C8358
Sigma-Aldrich
Cube Rack
assorted colors
別名:
tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 EA
¥9,073
¥9,073
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 EA
¥9,073
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥9,073
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
詳細
Autoclavable
特徴
Holds 10 x 15 mL tubes
Holds 10 x 17 mm tubes
Holds 12 x 12.5 mm tubes
Holds 12 x 3-7 mL tubes
Holds 16 x 1.5-2 mL tubes
Holds 16 x 11.5 mm tubes
Holds 4 x 30 mm tubes
Holds 4 x 50 mL tubes
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS29050A
サイズ
108x113x113 mm
assorted colors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Interlocking on all sides! Each one accommodates (4) 50 mL tubes, (10) 15 mL conical tubes, (12) 12 × 75 or 12 × 100 tubes, or (16) 1.5-2.0 mL microcentrifuge tubes. They slide together on any side allowing the user to work with different tubes on as many connected racks as desired.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1