Merck
Z648183
Grid coating pen
provides a thin layer of adhesive
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,413
¥9,413
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,413
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
¥9,413
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
1556
関連するカテゴリー
詳細
A light touch with this pen will provide a thin layer of adhesive on the grid. The layer will dry in 1-2 minutes at room temperature and is then ready to receive the sections. Pen may also be used as pre-treatment before coating grids with formvar or other thin films.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)