Merck
G5651
透過型電子顕微鏡用グリッド
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, nickel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥8,805
¥8,805
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥8,805
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
¥8,805
Check Cart for Availability
物質
nickel
詳細
Regular grids with center mark and solid border
包装
vial of 100 grids
直径
3.05 mm
グリッドサイズ
300 mesh × 83 μm pitch
穴W
63 μm
オープンエリアサイズ
55%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)