402176-M
ImmunoPen
This ImmunoPen is validated for use in Frozen Sections, Immunostaining Barrier, Paraffin Sections.
別名:
pen for immunostaining
サイズを選択してください
¥13,600
サイズを選択してください
About This Item
¥13,600
おすすめの製品
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
保管温度
10-30°C
詳細
アプリケーション
Immunostaining Barrier
Paraffin Sections
警告
再構成
その他情報
Paraffin Section Method:
Deparaffinize and rehydrate the section according to normal procedures. For best adhesion, dry around the section with tissue paper and encircle it with the ImmunoPen. Allow the circle to dry for approximately 1-2 min at room temperature, and then return the slide to water or buffer. If trypsinization or other proteolytic digestion is required, apply the ImmunoPen barrier after the digestion is completed.
Frozen Section Method:
Apply the ImmunoPen circle after cleaning slides with xylene/ethanol or coating with egg albumin, glycerin, or poly-L-lysine. Apply before fixation or first immersion in water or buffer. If the slide is treated with a hydrophile, soak it in 0.1N hydrochloric acid for 20 s, then wash with water.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Central nervous system, Respiratory system
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402176-1EA-M:
402176-EA:
402176-1EA:
402176-EACH:
試験成績書(COA)