Merck
Z615641
Julabo® 水槽キャリアトレイ 、SW22/SW23用
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,270
¥92,270
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,270
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.77
¥92,270
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Julabo 8970366
Julabo
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)