Merck
Z544523
Molymod®分子模型セット
Student Organic/Inorganic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥8,062
¥8,062
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥8,062
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥8,062
出荷可能日2025年4月28日詳細
特徴
no. of atoms 52
no. of bonds 38
メーカー/製品名
Molymod MMS-009
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
14 水素 (l)、6 炭素 (lV)、7 酸素 (ll, lV)、3 窒素 (lll, lV)、2 硫黄 (ll, Vl)、2 リン (lll, V)、6 ハロゲン (l)、8 金属 (l, ll, lll, lV, Vl)、4 茶色 (lll, lV, V, Vl)、3 孤立電子対2次元パドル (ベージュ色) 結合: 20 中間 (灰色)、中間 (紫色)、12 長く柔軟 (灰色)
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)