Merck
Z544485
Molymod®分子模型セット
teacher/researcher set, biochemistry
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 SET
¥28,250
¥28,250
出荷可能日2025年4月28日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
1 SET
¥28,250
About This Item
UNSPSCコード:
60104506
NACRES:
NB.17
¥28,250
出荷可能日2025年4月28日詳細
特徴
no. of atoms 257
no. of bonds 160
メーカー/製品名
Molymod MMS-007
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
100水素原子リンク、10水素(ll)、68炭素(ll、ll、lV)、40酸素(I、II)、34窒素(ll、ll、lV)、2硫黄(ll)、6リン(lV)、2金属(lV、Vl)、リンク:150非可視無色& 10「V」リンク
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)