Merck
BAH167010000
Straining basket
O.D. 4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,640
¥24,640
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,640
About This Item
UNSPSCコード:
41103200
NACRES:
NB.35
¥24,640
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H16701-0000
内径 × H
86 mm (3 3/8 in.) × 127 mm (5 in.)
外径
101.6 mm
4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A plastic loop handle keeps hands away from the contents. The holes are 2 mm (0.080 in.) diameter.
  • Pierced polyethylene baskets load and unload quickly
  • Chemical and corrosion resistant
  • Use for dipping parts or straining large particles
  • Can be used at temperatures up to 82 °C (180 °F)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)