特徴
no. of atoms 168
no. of bonds 192
メーカー/製品名
Molymod MMS-050
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
原子パーツ 166個
Molydome水素 60個
炭素-黒 44個(2種類)
アルケン基 1個
アルキン基 1個
酸素-赤 16個(3種類)
水素-白 4個
窒素-青 12個(2種類)
硫黄-黄色 12個(2種類)
リン-紫 5個(2種類)
金属-灰色 1個
塩素 8個
臭素 2個
ヨウ素 2個
Pローブ桃色 6個
Pローブ紫 6個
link、灰色、ミディアムML-12 40個
link、灰色、フレキシブルロングML-13 12個
short 無色 60個
short 白 60個
V-link 20個
リンクリムーバーツール 2個
Molydome水素 60個
炭素-黒 44個(2種類)
アルケン基 1個
アルキン基 1個
酸素-赤 16個(3種類)
水素-白 4個
窒素-青 12個(2種類)
硫黄-黄色 12個(2種類)
リン-紫 5個(2種類)
金属-灰色 1個
塩素 8個
臭素 2個
ヨウ素 2個
Pローブ桃色 6個
Pローブ紫 6個
link、灰色、ミディアムML-12 40個
link、灰色、フレキシブルロングML-13 12個
short 無色 60個
short 白 60個
V-link 20個
リンクリムーバーツール 2個
最高品質のMolymod分子モデルセットは学生、教師、研究者の使用向けです。モデル部品を追加してアップグレードまたはカスタマイズが可能です。詳細な情報をお知りになりたい方はsigma-aldrich.comへ行き、当社の検索エンジンにMolymodを入力してください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
縮尺は2.8 cm =100 pm (オープン型)、1.45 cm = 100 pm (コンパクトな半スペースフィリング) です。セットには標準的に色分けされたプラスチック製の原子中心 (結合用の穴を適切な角度でセット)、結合棒、プラスチック製の収納箱が含まれます。
写真のセットは学生セットの見本です。
セット内容の詳細な説明は当社のSelection Guideをご覧ください。
法的情報
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック