Merck
Z562025
白金るつぼ
standard, capacity 10 mL
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥219,600
¥219,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥219,600
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥219,600
Check Cart for Availability
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BC2
キャパシティ
10 mL
ディッシュ径× H
26 mm × 29 mm , Base 15.5 mm
重量
8.5 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories for different industries.
特徴および利点
  • It can withstand harsh use
  • Designed with a heavy base and lighter walls
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10