Merck
Z562076
白金るつぼ
standard, capacity 25 mL
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BC8
キャパシティ
25 mL
dish diam. × H
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
重量
25.0 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
特徴および利点
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.