Merck
Z685380
Platinum combustion boat
capacity 12 mL, without handle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥454,700
¥454,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥454,700
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
¥454,700
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Birmingham metals
L × W × D
100 mm × 16 mm × 13 mm
キャパシティ
12 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5