Merck
Z562092
白金るつぼ
standard, capacity 30 mL
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
platinum
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Birmingham metals BC10
キャパシティ
30 mL
dish diam. × H
37.5 mm × 41 mm , Base 22.5 mm
重量
24.0 g+/- 5%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
白金るつぼは分析研究室での使用に適しています。
特徴および利点
白金るつぼは、底が重く壁が軽いため、過酷な条件に耐えます。