Merck
Z562106
Platinum crucible lid
fits 30 mL crucible
別名:
るつぼ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥125,800
¥125,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥125,800
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
¥125,800
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Birmingham metals
重量
6.0 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
白金製実験器具は、酢酸、塩酸、フッ化水素酸、ヨウ化水素酸、硝酸、セレン酸、硫酸などの酸、および高温での酸化に優れた耐性を備えています。 白金製るつぼのフタは、適切な溶媒中で煮沸して洗浄できます。表面との合金を作った物質を除去するために、アルミナ粉末で磨きます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)