Merck
Z510351
Sigma-Aldrich
Vigreux distilling column
bottom joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,400
¥21,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,400
About This Item
UNSPSCコード:
40161600
NACRES:
NB.43
¥21,400
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS bottom14/20
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)