Merck
SYNA131024
Synthware Vigreux distillation connecting adapter
top joint: ST/NS 10/18, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40, immersion depth 76 mm
別名:
Synthware A131024, Distillation adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥10,720
¥10,720
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥10,720
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥10,720
Check Cart for Availability
ジョイント
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
top joint: ST/NS10/18
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
A131024
浸漬深度
76 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware Vigreux distillation connecting adapter with a top standard outer joint (10/18) to accommodate a 76mm immersion thermometer. With standardized 24/40 side and bottom inner joint (24/40), it easily fits various laboratory glassware.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)