Merck
Z122475
Sigma-Aldrich
Aldrich® Micro Vigreux column
Unjacketed, effective L 190 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥19,000
Check Cart for Availability
ジョイント
joint ST/NS14/20
内径 × 外径
10 mm × 12 mm
有効長
190 mm
関連するカテゴリー
詳細
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
その他情報
Fits Aldrich All-in-One Lab Glassware Kit
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)